missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl][(trimethylsilyl)oxy]methyl]-pyrrolidine, TRC

Artikelnummer. 30329681
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329681 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4129555G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl][(trimethylsilyl)oxy]methyl]-pyrrolidine
CAS 908303-26-4
Molekylær formel C24H23F12NOSi
Mængde 5 g
Synonym (R)-2-(Bis(3,5-Bis(Trifluoromethyl)Phenyl)((Trimethylsilyl)Oxy)Methyl)Pyrrolidine
InChI formel InChI=1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m1/s1
SMIL O=[N+]([O-])c1ccc(cc1)COC(=O)N2[C@@H](C[C@@H](O)C2)C(=O)N(C)C
IUPAC navn [bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methoxy]-trimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 597.51
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.