Få mere at vide
(2R)-2-Azido-3-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Azido-3-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid |
| CAS | 1217606-86-4 |
| Molekylær formel | C4H7N3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N3O3/c1-4(2-8,3(9)10)6-7-5/h8H,2H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@](CO)(N=[N+]=[N-])C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-azido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.12 |
| Formel vægt | 145.0487 |