Få mere at vide
(2R)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansyre, TRC
Artikelnummer. 30311995
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30311995 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30311995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA611345250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic Acid
CAS 102281-45-8
Molekylær formel C9H12N2O2
Mængde 250 mg
Synonym 4-Amino-D-phenylalanine, D-4-Aminophenylalanine, p-Amino-D-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMIL N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0899