missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic Acid |
| CAS | 102281-45-8 |
| Molekylær formel | C9H12N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-D-phenylalanine, D-4-Aminophenylalanine, p-Amino-D-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0899 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?