missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansyre, TRC

Artikelnummer. 30314642
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314642 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314642 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA611345500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-2-Amino-3-(4-aminophenyl)propanoic Acid
CAS 102281-45-8
Molekylær formel C9H12N2O2
Mængde 500 mg
Synonym 4-Amino-D-phenylalanine, D-4-Aminophenylalanine, p-Amino-D-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMIL N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.