Få mere at vide
(2R)-2-amino-2-fenyleddikesyre (D-phenylglycin), Mikromol™
Beskrivelse
(2R)-2-amino-2-fenyleddikesyre (D-phenylglycin), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine) |
| CAS | 875-74-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| Vis mere |