Få mere at vide
(2R)-2-amino-2-fenyleddikesyre (D-phenylglycin), Mikromol™
Artikelnummer. 30051822
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051822 25 mg
17939484 100 mg
30462820 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30051822 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0253.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2R)-2-amino-2-fenyleddikesyre (D-phenylglycin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
CAS 875-74-1
Analyt- eller komponentnavne (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid (D-Phenylglycine)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ampicillin Sodium Imp. L (EP), Ampicillin Imp. L (EP), Cefaclor Imp. A (EP), Cefalexin Monohydrate Imp. A (EP), Cefalexin Imp. A (EP), (2R)-2-Amino-2-phenylacetic Acid, D-Phenylglycine, Ampicillin Sodium Impurity L, Cefaclor Impurity A, Cefalexin Monohydrate Impurity A, Ampicillin Impurity L, Cefalexin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMIL N[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-fenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 151,0633 g/mol