Få mere at vide
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 54397-23-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-7(8(10)12)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,7,11H,9H2,(H2,10,12)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@@H](C(=O)N)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Vis mere |