missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxiranecarboxylic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxiranecarboxylic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 320.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?