missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxiranecarboxylic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30350461
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350461 10 mg
30360759 25 mg
30366281 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43308010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 828934-41-4
Molekylær formel C15 H18 Cl O4 . Na
Molekylvægt (g/mol) 320.744
IUPAC navn sodium;(2R)-2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylate
SMIL [Na+].[O-]C(=O)[C@@]1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxiranecarboxylic Acid Sodium Salt
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
Formel vægt 320.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.