missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2R)-2-(4-Methylphenyl)propan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-(4-Methylphenyl)propan-1-ol |
| CAS | 122091-54-7 |
| Molekylær formel | C10H14O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (betaR)-beta,4-Dimethylbenzeneethanol, (R)-(+)-2-(4-Methylphenyl)propanol, rac-(R)-2-(p-Tolyl)propan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-8-3-5-10(6-4-8)9(2)7-11/h3-6,9,11H,7H2,1-2H3/t9-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H](CO)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-(4-methylphenyl)propan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?