missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R)-2-(4-Methylphenyl)propan-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30482708
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482708 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482708 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3160851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-2-(4-Methylphenyl)propan-1-ol
CAS 122091-54-7
Molekylær formel C10H14O
Mængde 1 g
Synonym (betaR)-beta,4-Dimethylbenzeneethanol, (R)-(+)-2-(4-Methylphenyl)propanol, rac-(R)-2-(p-Tolyl)propan-1-ol
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-8-3-5-10(6-4-8)9(2)7-11/h3-6,9,11H,7H2,1-2H3/t9-/m0/s1
SMIL C[C@@H](CO)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn (2R)-2-(4-methylphenyl)propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.