Få mere at vide
(2R)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17963466
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17963466 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17963466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
CAS 1847568-87-9
Analyt- eller komponentnavne (2R)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H16 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butanamide, N-[(1R)-1-(aminocarbonyl)propyl]-4-hydroxy-, (2R)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O3/c1-2-6(8(9)13)10-7(12)4-3-5-11/h6,11H,2-5H2,1H3,(H2,9,13)(H,10,12)/t6-/m1/s1
SMIL CC[C@@H](NC(=O)CCCO)C(=O)N
IUPAC navn (2R)-2-(4-hydroxybutanoylamino)butanamide
Molekylvægt (g/mol) 188.224
Mængde 25 mg
Formel vægt 188.116 g/mol