Få mere at vide
(2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]-2-phenylacetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051983
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051983 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051983 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0296.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]-2-phenylacetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-[((4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl)amino]-2-phenylacetic Acid
CAS 63422-71-9
Analyt- eller komponentnavne (2R)-2-[((4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl)amino]-2-phenylacetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Piperacillin Sodium Imp. G (EP), Piperacillin Imp. G (EP), (2R)-2-[[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]-2-phenylacetic Acid, Piperacillin Sodium Impurity G, Piperacillin Impurity G
InChI formel InChI=1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
SMIL CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
IUPAC navn (2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 319.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 319.1168 g/mol