Få mere at vide
(2R)-2-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic Acid Disodium Salt ((R)-Pemetrexed Disodium), Mikromol™
Artikelnummer. 30050698
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050698 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050698 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1301.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-2-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic Acid Disodium Salt ((R)-Pemetrexed Disodium)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Pemetrexed Disodium
CAS 937370-10-0
Analyt- eller komponentnavne (R)-Pemetrexed Disodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H19 N5 O6 . 2 Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym D-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, sodium salt (1:2), D-Pemetrexed disodium, (R)-Pemetrexed disodium
InChI formel InChI=1S/C20H21N5O6.2Na/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;/q;2*+1/p-2/t13-;;/m1../s1
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])c[nH]c2N1
IUPAC navn disodium;(2R)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 471.3743
Mængde 25 mg
Formel vægt 471.1131 g/mol