Få mere at vide
(2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide, Mikromol
Beskrivelse
(2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide |
| CAS | 1844123-52-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H17 N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N3O2/c1-3-5(9)8(13)11-6(4-2)7(10)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13)/t5-,6+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC[C@H](N)C(=O)N[C@H](CC)C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-N-[(2R)-1-amino-1-oxobutan-2-yl]butanamide |
| Vis mere |