Få mere at vide
(2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide, Mikromol
Artikelnummer. 30463609
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463609 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463609 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.120025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide
CAS 1844123-52-9
Analyt- eller komponentnavne (2R)-2-[(2S)-2-Aminobutanamido]butanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H17 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C8H17N3O2/c1-3-5(9)8(13)11-6(4-2)7(10)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13)/t5-,6+/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC[C@H](N)C(=O)N[C@H](CC)C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-amino-N-[(2R)-1-amino-1-oxobutan-2-yl]butanamide
Molekylvægt (g/mol) 187.2395
Mængde 25 mg
Formel vægt 187.1321 g/mol