Få mere at vide
(2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17950766
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17950766 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17950766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide
CAS 1867585-44-1
Analyt- eller komponentnavne (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H17 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2R)-2-[(2R)-2-Aminobutanamido]butanamide, Bis[(R)-butyramide], (R)-2-Amino-N-[(R)-1-amino-1-oxobutan-2-yl]butanamide, (2R)-2-Amino-N-[(1R)-1-carbamoylpropyl]butanamide, Bis((R)-butyramide)
InChI formel InChI=1S/C8H17N3O2/c1-3-5(9)8(13)11-6(4-2)7(10)12/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13)/t5-,6-/m1/s1
SMIL CC[C@@H](N)C(=O)N[C@H](CC)C(=O)N
IUPAC navn (2R)-2-amino-N-[(1R)-1-carbamoylpropyl]butanamide
Molekylvægt (g/mol) 187.239
Mængde 25 mg
Formel vægt 187.1321 g/mol