Få mere at vide
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide ((R)-Etiracetam), Mikromol™
Artikelnummer. 30051246
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051246 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide ((R)-Etiracetam)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Etiracetam
CAS 103765-01-1
Analyt- eller komponentnavne (R)-Etiracetam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H14 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (R)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB-L 060, Levetiracetam Imp. D (EP), Levetiracetam Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1
SMIL CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(=O)N
IUPAC navn (2R)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 170.1055 g/mol