Få mere at vide
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide ((R)-Etiracetam), Mikromol™
Beskrivelse
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide ((R)-Etiracetam)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Etiracetam |
| CAS | 103765-01-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-Etiracetam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H14 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (R)-alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, (2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, UCB-L 060, Levetiracetam Imp. D (EP), Levetiracetam Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(=O)N |
| IUPAC navn | (2R)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide |
| Vis mere |