Få mere at vide
(2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| CAS | 205826-86-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Amoxicillin Trihydrate Imp. H (EP), Amoxicillin Imp. H (EP), Amoxicillin USP Related Compound H, Amoxicillin USP RC H, (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid, Amoxicillin Related Compound H, Amoxicillin Trihydrate Impurity H, Amoxicillin Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)12(18)14-10(11(16)17)8-4-6-9(15)7-5-8/h4-7,10,15H,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)N[C@@H](C(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-(2,2-dimethylpropanoylamino)-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid |
| Vis mere |