Få mere at vide
(2R)-2-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-1-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-2-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)-1-butanol |
| CAS | 1309610-41-0 |
| Molekylær formel | C25 H31 F3 O5 S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16-,18+,19-,22-,23-,24+,25?/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)OC1([C@@H](C)C[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.571 |
| Formel vægt | 500.184 |