Få mere at vide
(2R)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile |
| CAS | 565452-98-4 |
| Molekylær formel | C7 H9 Cl N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2R)-1-(2-Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(chloroacetyl)-, (2R)- (9CI), (2R)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile 1-(2-chloroacetyl)-, (2R)-, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-(2-chloroacetyl)-, (2R)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2O/c8-4-7(11)10-3-1-2-6(10)5-9/h6H,1-4H2/t6-/m1/s1 |
| SMIL | ClCC(=O)N1CCC[C@@H]1C#N |
| IUPAC navn | (2R)-1-(2-chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.61 |
| Formel vægt | 172.0403 |