missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2R)-1-Azido-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-propanol 2-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30332001
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332001 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA85017050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2R)-1-Azido-3-((3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl)amino)-2-propanol 2-Acetate
CAS 2055572-74-0
Molekylær formel C15H20FN5O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20FN5O3/c1-11(22)24-13(10-19-20-17)9-18-12-2-3-15(14(16)8-12)21-4-6-23-7-5-21/h2-3,8,13,18H,4-7,9-10H2,1H3/t13-/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN=[N+]=[N-]
IUPAC navn [(2R)-1-azido-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylanilino)propan-2-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 337.35
Formel vægt 337.155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.