Få mere at vide
(2R)-1-Azido-3-[[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-2-propanol 2-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-1-Azido-3-((3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl)amino)-2-propanol 2-Acetate |
| CAS | 2055572-74-0 |
| Molekylær formel | C15H20FN5O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20FN5O3/c1-11(22)24-13(10-19-20-17)9-18-12-2-3-15(14(16)8-12)21-4-6-23-7-5-21/h2-3,8,13,18H,4-7,9-10H2,1H3/t13-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H](CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | [(2R)-1-azido-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylanilino)propan-2-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.35 |
| Formel vægt | 337.155 |