Få mere at vide
(2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol |
| CAS | 1244022-52-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8H11N5O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tenofovir Related Compound 14, (2R)-1-[(7H-purin-6-yl)amino]propan-2-ol, 2-Propanol, 1-(9H-purin-6-ylamino)-, (2R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-9-7-6-8(11-3-10-6)13-4-12-7/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11,12,13)/t5-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)CNc1ncnc2[nH]cnc12 |
| IUPAC navn | (2R)-1-(9H-purin-6-ylamino)propan-2-ol |
| Vis mere |