Få mere at vide
(2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050941
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050941 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050941 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1329.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol
CAS 1244022-52-3
Analyt- eller komponentnavne (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8H11N5O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tenofovir Related Compound 14, (2R)-1-[(7H-purin-6-yl)amino]propan-2-ol, 2-Propanol, 1-(9H-purin-6-ylamino)-, (2R)-
InChI formel InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-9-7-6-8(11-3-10-6)13-4-12-7/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11,12,13)/t5-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)CNc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC navn (2R)-1-(9H-purin-6-ylamino)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 193.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 193.0964 g/mol