Få mere at vide
(2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-1-(9H-Purin-6-ylamino)-2-propanol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-9-7-6-8(11-3-10-6)13-4-12-7/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11,12,13)/t5-/m1/s1 |
| Formel vægt | 193.0964 |