Få mere at vide
(2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049818
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049818 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049818 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0938.210025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (alphaR)-4-Methoxy-alpha-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneethanamine Hydrochloride
CAS 50505-66-3
Analyt- eller komponentnavne (alphaR)-4-Methoxy-alpha-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzeneethanamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N O . H Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneethanamine, 4-methoxy-α-methyl-N-[(1R)-1-phenylethyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)-, (2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine, hydrochloride, (2R)-1-(4-Methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.ClH/c1-14(13-16-9-11-18(20-3)12-10-16)19-15(2)17-7-5-4-6-8-17;/h4-12,14-15,19H,13H2,1-3H3;1H/t14-,15-;/m1./s1
SMIL Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)N[C@H](C)c2ccccc2)cc1
IUPAC navn (2R)-1-(4-methoxyphenyl)-N-[(1R)-1-phenylethyl]propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 305.84
Mængde 25 mg
Formel vægt 305.1546 g/mol