Få mere at vide
2OH-BNPP1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483708
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483708 10 mg 10mg
16476447 5 mg -
16472836 25 mg -
16450097 50 mg -
16424786 100 mg 100mg
16420076 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16483708 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102081
MedChemExpress 2OH-BNPP1 is an inhibitor of BUB1 kinase, a Ser/Thr kinase, used for the treatment of cancer.
2OH-BNPP1 is an inhibitor of BUB1 kinase, a Ser/Thr kinase, used for the treatment of cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2OH-BNPP1
CAS 833481-73-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19N5O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.30 mM)
SMIL OC1=CC=CC=C1CC2=NN(C(C)(C)C)C3=NC=NC(N)=C32
Molekylvægt (g/mol) 297.35
Formel vægt 297.35
Procent renhed 99.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease