Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4mm die-sæt til KBr Quick Press-sæt
Artikelnummer. 15409189
Skift visning
Prøvestørrelse:
2 mm
4 mm
7 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvestørrelse Pakningsstørrelse
15409189 7 mm Hver
15451557 4 mm Hver
15461557 2 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409189 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 039787.KT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Til brug med KBr Quick Press Kit
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Terningsætset
Prøvestørrelse 7 mm
Til brug med (udstyr) KBr Quick Press Kit