Få mere at vide
2M lithiumchloridelektrolyt, elektrodefyldningsopløsning, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16060200
Skift visning
Mængde:
3 x 30 ml
5 x 30 ml
10 x 30 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 3
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16060200 3 x 30 ml Pakke med 3
16070200 5 x 30 ml Pakke med 5
16050200 10 x 30 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16060200 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. LCL303
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Et analytisk reagens af høj kvalitet fremstillet og certificeret i overensstemmelse med brug i ASTM D 664 / IP 177, standardtestmetoden for syretal af olieprodukter ved potentiometrisk titrering.
  • Et lithiumchloridelektrolyt-analytisk reagens fremstillet til ASTM D 664 / IP 177.
  • Forsynet med et certifikat, der inkluderer et skøn over fremstillingsusikkerhed.
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodekrav til reagensforberedelse.
  • Praktisk 30 ml flaskestørrelse til direkte påfyldning i elektroden.
  • Mulighed for multipakke tilgængelig
  • Omkostningseffektiv og tidsbesparende
  • Produktionscertifikat & MSDS inkluderet
  • 6 måneders holdbarhed
Tekniske data
Mængde 3 x 30 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2M Lithium Chloride Electrolyte, Electrode Filling Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, lithium chloride