Få mere at vide
Econix™ Bio-bins™ Tiger Stripe papirbaserede ikke-skarpe offensive affaldsbeholdere til dyb losseplads/energi fra affald
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12993665 Shop alle Econix produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12993665 1 l Pakke med 100
12983655 2 l -
12923675 5 l Pakke med 100
12923665 6 l -
12953675 30 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12993665 Leverandør Econix™ Leverandørnr. BEXBB1TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    1022.47 DKK / Pakke med 100
    Spare 122.53 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Econix™ Bio-bins™ De Bio-bin™ er en papirbaseret ikke-skarp beholder, der bruges til at bortskaffe engangsredskaber, spidser, petriskåle, puder og andet laboratorieaffald (undtagen nåle og knive) og reducere problemer med overfyldning af dit ikke-skarpe kliniske affald. De Bio-bin har indbygget midlertidig tætning, absorberende måtte og er vandtæt.
  • 96 % papirbaseret ikke-plastisk engangsbeholder til ikke-skarp affald
  • Kommer fladt sammen for nem opbevaring
  • Stiv, tæt konstruktion
  • Lækagesikkert, indbygget låg
  • Indbygget absorberende mat
  • UN 3291 godkendt
Inkluderer midlertidig forsegling Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Certificeringer/compliance UN3291
Lukketype Midlertidig og permanent
Design Pladseffektiv fold-flad
Farve Tiger Stripe
Højde (metrisk) 185 mm
Længde (metrisk) 105 mm
Mængde 100 Pk.
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 105 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Offensivt klinisk affald
Materiale Pap
Produkttype Ikke-skarp affaldsbeholder