Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2H-Pyran-2-one |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 8°C to 9°C |
| Farve | Yellow to Brown |
| Tæthed | 1.2100g/mL |
| Kogepunkt | 104°C (30.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 94°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Vis mere |