Få mere at vide
2H-perfluor-5-methyl-3,6-dioxanonan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313856
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313856 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11313856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16954.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
CAS 3330-14-1
Smeltepunkt -122 °C
Tæthed 1.659
Kogepunkt 103 °C til 105 °C
Flammepunkt Ingen
Molekylær formel C8HF17O2
Brydningsindeks 1.3005
MDL nummer MFCD00054714
Mængde 5 g
Synonym 2h-perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy propan-2-yl oxy propane, propane, 1-1-difluoro 1,2,2,2-tetrafluoroethoxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro, cf3cfhocf2cf cf3 ocf2cf2cf3, 2h-perfluoro 5-methyl-3,6-dioxanonane, 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy-3-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy propane, 1,1,1,2,4,4,5,7,7,8,8,9,9,9-tetradecafluoro-5-trifluoromethyl-3,6-dioxanonane
InChI nøgle PYSYKOPZHYNYSZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F
IUPAC navn 1,1,1,2,3,3-hexafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)-3-(1,2,2,2-tetrafluorethoxy)propan
Molekylvægt (g/mol) 452.067
PubChem CID 102982
Formel vægt 452.07
Procent renhed 97%