Få mere at vide
2H-Perfluoro-2-octenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2H-Perfluoro-2-octenoic acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H2F12O2/c9-2(1-3(21)22)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)20/h1H,(H,21,22)/b2-1- |
| Formel vægt | 357.9863 |