missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2H-Perfluoro-2-dodecenoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30133796
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133796 250 mg
17914325 25 mg
17983795 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133796 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP271640250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 70887-94-4
Molekylær formel C12 H2 F20 O2
Molekylvægt (g/mol) 558.11
Synonym 2-Dodecenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-eicosafluoro-, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Eicosafluoro-2-dodecenoic acid, 2H-Perfluoro-2-dodecenoate, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Icosafluorododec-2-enoicacid, 10:2 FTUCA, 2H-Perfluoro-2-dodecenoic Acid
IUPAC navn (Z)-3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-icosafluorododec-2-enoic acid
SMIL OC(=O)\C=C(/F)\C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2H-Perfluoro-2-dodecenoic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H2F20O2/c13-2(1-3(33)34)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)10(26,27)11(28,29)12(30,31)32/h1H,(H,33,34)/b2-1-
Formel vægt 557.9735
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.