Få mere at vide
2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one, TRC
Artikelnummer. 30012763
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012763 1 mg
30006289 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8648001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 857054-03-6
Molekylær formel C7H4O3
Molekylvægt (g/mol) 136.1
Synonym KAR2, Karrikin 2;
SMIL C1=COC=C2C1=CC(=O)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4O3/c8-7-3-5-1-2-9-4-6(5)10-7/h1-4H
Procent renhed >95%