Få mere at vide
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30427773
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30427773 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30427773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP286360250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid
CAS 914637-49-3
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C8 H5 F11 O2
Mængde 250 mg
Synonym 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid, Octanoic acid','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-undecafluoro-, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid, 5:3 Fluorotelomer carboxylic acid, 5:3 FTCA, 5:3 FTCA, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluoro-octanoic Acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H5F11O2/c9-4(10,2-1-3(20)21)5(11,12)6(13,14)7(15,16)8(17,18)19/h1-2H2,(H,20,21)
SMIL OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-undecafluorooctanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 342.11
Formel vægt 342.0114
Procent renhed >95