missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid |
| CAS | 914637-49-3 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C8 H5 F11 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic Acid, Octanoic acid','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-undecafluoro-, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid, 5:3 Fluorotelomer carboxylic acid, 5:3 FTCA, 5:3 FTCA, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluoro-octanoic Acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluorooctanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F11O2/c9-4(10,2-1-3(20)21)5(11,12)6(13,14)7(15,16)8(17,18)19/h1-2H2,(H,20,21) |
| SMIL | OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-undecafluorooctanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.11 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?