missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-38-32(37-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 638.2853 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?