Få mere at vide
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 99%
Artikelnummer. 11486560
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486560 5 g 5g
11496560 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27622.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 5466-88-6 | C8H7NO2 | 149,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5466-88-6
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.149
MDL nummer MFCD00158536
InChI nøgle QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-one, 3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one 8ci 9ci, 4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
PubChem CID 72757
IUPAC navn 4H-1,4-benzoxazin-3-on
SMIL C1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 149.15
Procent renhed 99%