missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2H-1,3-Benzodithiole-2-thione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2H-1,3-Benzodithiole-2-thione |
| CAS | 934-36-1 |
| Molekylær formel | C7H4S3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzoisotrithione, Cyclic o-Phenylene Trithiocarbonate Dithiocatechol Trithiocarbonate, o-Phenylene Trithiocarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4S3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H |
| SMIL | S=C1Sc2ccccc2S1 |
| IUPAC navn | 1,3-benzodithiole-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?