missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2H-1,2,3-Triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2H-1,2,3-Triazole |
| CAS | 288-35-7 |
| Molekylær formel | C2H3N3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,(H,3,4,5) |
| SMIL | C1=NNN=C1 |
| IUPAC navn | 2H-1,2,3-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 69.07 |
| Formel vægt | 69.0327 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?