Få mere at vide
2H-1,2,3-Triazol-4-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30401519
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401519 250 mg
30395732 1 g
30398427 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH209036250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573714-78-0
Molekylær formel C3 H3 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 113.075
IUPAC navn 1H-triazole-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1c[nH]nn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6)
Formel vægt 113.023