Få mere at vide
2H-1,2,3-Triazol-4-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2H-1,2,3-Triazole-4-carboxylic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3N3O2/c7-3(8)2-1-4-6-5-2/h1H,(H,7,8)(H,4,5,6) |
| Formel vægt | 113.023 |