Få mere at vide
(2E)-Pentene-1,5-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-Pentene-1,5-diol |
| CAS | 25073-26-1 |
| Molekylær formel | C5 H10 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/b2-1+ |
| SMIL | OCC\C=C\CO |
| IUPAC navn | (E)-pent-2-ene-1,5-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.132 |
| Formel vægt | 102.068 |