missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2E)-Octadecenal (>90%), TRC

Artikelnummer. 30138587
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138587 500 mg
30137607 250 mg
30012746 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO233700500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51534-37-3
Molekylær formel C18 H34 O
Molekylvægt (g/mol) 266.46
Synonym Koiganal I, trans-2-Octadecenal, (E)-2-Octadecenal;
IUPAC navn (E)-octadec-2-enal
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2E)-Octadecenal
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h16-18H,2-15H2,1H3/b17-16+
Formel vægt 266.261
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.