Få mere at vide
(2E)-Octadecenal (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-Octadecenal |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h16-18H,2-15H2,1H3/b17-16+ |
| Formel vægt | 266.261 |