missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide |
| CAS | 2196187-17-2 |
| Molekylær formel | C11H13NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Butenamide, N-(2-methylphenyl)-, (2E)- (ACI), (2E)-N-(2-Methylphenyl)-2-butenamide (ACI), (2E)-N-(2-Methylphenyl)but-2-enamide, Crotamiton Imp.C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO/c1-3-6-11(13)12-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-8H,1-2H3,(H,12,13)/b6-3+ |
| SMIL | CC=CC(=O)Nc1ccccc1C |
| IUPAC navn | (E)-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vægt | 175.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?