Få mere at vide
(2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050456
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050456 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050456 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3451.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide
CAS 863127-76-8
Analyt- eller komponentnavne (2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propenamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxy-, (2E)-, (2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxy-2-propenamide, (2E)-N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide
InChI formel InChI=1S/C12H14ClNO2/c1-3-16-8-7-11(15)14-12-9(2)5-4-6-10(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,14,15)/b8-7+
SMIL CCO\C=C\C(=O)Nc1c(C)cccc1Cl
IUPAC navn (E)-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-3-ethoxyprop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 239.6981
Mængde 25 mg
Formel vægt 239.0713 g/mol