Få mere at vide
(2E)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methyl-2-pentenamide, TRC
Artikelnummer. 30395579
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395579 50 mg
30391530 100 mg
30391128 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395579 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH97283350MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 678991-33-8
Molekylær formel C15H21NO2
Molekylvægt (g/mol) 247.33
Synonym (E)-N-((1S,2S)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylpent-2-enamide
IUPAC navn (E)-N-((1S,2S)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylpent-2-enamide
SMIL CC/C=C/C(N([C@@H](C)[C@@H](O)C1=CC=CC=C1)C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methyl-2-pentenamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21NO2/c1-4-5-11-14(17)16(3)12(2)15(18)13-9-7-6-8-10-13/h5-12,15,18H,4H2,1-3H3/b11-5+/t12-,15+/m0/s1
Formel vægt 247.16