Få mere at vide
(2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
(2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile |
| CAS | 26179-71-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2E)-(Morpholin-4-ylimino)acetonitrile, Molsidomine Imp. C (EP), Molsidomine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O/c7-1-2-8-9-3-5-10-6-4-9/h2H,3-6H2/b8-2+ |
| SMIL | N#C\C=N\N1CCOCC1 |
| IUPAC navn | (2E)-2-morpholin-4-yliminoacetonitrile |
| Vis mere |